Läs mer
Ambion™ Anpassad mirVana™ miRNA Mimic
Produktkod. 15541124
Kvantitet:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
20nmol
250nmol
5nmol
Produktkod. 15541124
Brand: Ambion™ 4464069
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Anpassad mirVana™ miRNA Mimic
miRNA-härmare är små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA:n som härmar endogena miRNA:n och möjliggör miRNA-funktionell analys genom uppreglering av miRNA-aktivitet. Använd vår GeneAssist™ miRNA Workflow Builder för att designa både härmare och inhibitorer för alla miRNA-sekvenser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Beskrivning Kunddefinierad mirVana™ miRNA-härmare, 20nmol, miRNA-härmar är små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA:n som efterliknar endogena miRNA:er och möjliggör funktionell miRNA-analys genom uppreglering av miRNA-aktivitet
Produkttyp Kunddefinierad mirVana™ miRNA-härma
Kvantitet 20 nmol