Learn More
Ambion™ Anpassad RNA, HPLC
Product Code. p-7075778
Click to view available options
Produkttyp:
RNA HPLC
siRNA HPLC
Kvantitet:
20 nmol
5 nmol
50 nmol
500 nmol
80 nmol
Unit Size:
20nmol
50nmol
80nmol
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10728974
Brand: Ambion™ 10620103
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Anpassad RNA, HPLC
Använder vår prisbelönta BLOCK-iT™ RNAi Designer, du kan designa Custom BLOCK-iT™ siRNA-sekvenser för effektiva och specifika knockdowns av genuttryck i vilken organism som helst. För förbättrad målspecificitet och stabilitet i serum, Stealth RNAi™ RNAi-kemi är tillgänglig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning RNA HPLC, 50nmol, Pre Strand, Design Custom BLOCK-iT™ siRNA-sekvenser för effektiva och specifika genuttrycksnedbrytningar i vilken organism som helst, för förbättrad målspecificitet och stabilitet i serum
Produkttyp RNA HPLC
Renhet HPLC
Kvantitet 50 nmol