Läs mer
Invitrogen™ Kunddefinierad Anti-miR™ miRNA-hämmare
Kvantitet:
20 nmol
Förpackningsstorlek:
20nmol
Beskrivning
Använd vårt anpassningsverktyg för att designa den idealiska hämmaren för din miRNA-sekvens, eller välj bland fördesignade produkter.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | De Anti-miR™ miRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för återsuspension, och bör förvaras vid -20 °C. Den är garanterad i 1 år när den lagras torkad (vid -20 °C.) |
| RNAi typ | miRNA [mikroRNA] |
| Produktlinje | Ambion , Anti-miR |
| Produkttyp | miRNA-hämmare |
| Kvantitet | 20 nmol |