Läs mer
WTW™ Kyvettceller för PhotoLab™ Fotometrar
Banans längd:
10 mm
50 mm
Beskrivning
- Celler med matt sidoyta är lämpliga för automatisk celldetektering av photoLab™ filter och spektralfotometer
- Alla glas- och kvartskyvetter har placeringsmärken för att placera dem i fotometern i samma riktning för ännu högre precision
- Högkvalitativt optiskt glas för VIS-mätningar, högkvalitativt kvartsglas för UV-VIS
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kyvett |
| Beskrivning | REK 10 |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Kvarts |
| Banans längd | 10 mm |
| För användning med (utrustning) | Fotometrar |
| Form | Rektangel |