Läs mer
Carbolite™ CWF 12/5 Chamber Furnaces
Mått (D x B x H) Inredning:
5,25 x 5,5 x 10 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Temperatur (metrisk) | 1200 °C |
| Typ | Kammarugn |
| Inkluderar | Temperaturregulator |
| Mått (D x B x H) Inredning | 5,25 x 5,5 x 10 tum |
| Bredd (metrisk) | 374.65 mm |
| Bredd (metrisk) Interiör | 139.7 mm |
| Höjd (metrisk) | 584.2 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 133.35 mm |
| Djup (metriskt) | 482.6 mm |
| Visa mer |