Läs mer
Cytiva Cy5.5 NHS Ester Mono-Reactive CyDye
Produktkod. p-8601028 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
50mg
5mg
Varje
Produktkod. 10461835
Brand: Cytiva PA15604
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för mycket exakt märkning av amingrupper. Cytiva Cy5.5 NHS Ester Mono-Reactive CyDye innehåller derivatiserade CyDyes som bara bär en reaktiv grupp på varje färgämnesmolekyl för korrekt märkning av amingrupper, till exempel på antikroppar, peptider eller oligonukleotider.
CyDye fluor är mångsidiga fluoroforer designade för ett brett spektrum av applikationer. CyDye Fluor ger hög känslighet och mycket reproducerbar prestanda vid ett biologiskt lämpligt pH-område på 3 till 10. Användningen av multicolor CyDye mjöl möjliggör multiplexering utan överhörning för hög noggrannhet.
Cy5.5 NHS Ester tillhandahåller riktad och specifik märkning av aminrester på antikroppar, peptider eller oligonukleotider.
  • Löser sig lätt i och producerar en stabil signal i vattenhaltiga buffertar (inget behov av organiska lösningsmedel)
  • Hög renhet och noggrann QC-testning genererar höga nivåer av kromoforer och reaktivt färgämne
  • Smala excitations- och emissionsband resulterar i diskreta signaler från varje fluor
  • Uppvisar större polarisationsområde än konventionella fluorrör
  • Fluorescenslivslängd på 2,8 ns
  • Hög fluorescensintensitet
  • Låg ospecifik bindning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Pulveriserad
För användning med (applikation) För märkning via amingrupper. CyDyes är lämpliga för användning i applikationer som fluorescensresonansenergiöverföring (FRET), tidsupplöst fluorescensresonansenergiöverföring (TR-FRET) och fluorescenspolarisation (FP)
Kvantitet 10 mg
Produkttyp Cy5.5 NHS Ester
Kit Innehåll Folieförpackningar av föruppmätt färgämne
pH-intervall 3 till 10
Molekylvikt (g/mol) 1128.42
Löslighet Löslig i kallt vatten och varmt vatten
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C, skyddad från ljus. Rekonstituerat material kan förvaras i upp till 2 veckor vid -°20 C i alikvoter för att undvika upprepade frysningsupptiningscykler.
Etikett eller färgämne Cy5.5
Färg Blått
Emission 694
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cy5.5 NHS ester, 10 mg
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cy5.5 (NHS ester)