Läs mer
Cyanamid, 98+%, stabb., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7043968
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11376636
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03744.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 420-04-2 | CH2N2 | 42.041 g/mol
Cyanamid används som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel och andra organiska föreningar. Det används också som en alkoholavskräckande drog. Det används ofta som växttillväxtregulator, jordbrukskemikalie och gödningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Cyanamid används som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel och andra organiska föreningar. Det används också som en alkoholavskräckande drog. Det används ofta som växttillväxtregulator, jordbrukskemikalie och gödningsmedel.
Löslighet
Löslig i vatten, butanol, metyletylketon, etylacetat, alkoholer, fenoler, kloroform, aminer och etrar. Något löslig i koldisulfid. Olösligt i cyklohexan.
Noter
Inkompatibel med bariumperoxid, borsyra, torrt väte och väteperoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 420-04-2
Molekylformel CH2N2
Molekylvikt (g/mol) 42.041
MDL-nummer MFCD00007572
InChI-nyckel XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex
PubChem CID 9864
ChEBI CHEBI:16698
IUPAC-namn cyanamid
LEDER C(#N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanamide
Namnnotering stabilized
Smältpunkt 43°C to 47°C
Densitet 1.282
pH 3.5 to 4.2
Kokpunkt 132°C to 138°C (12 mmHg)
Flampunkt 141°C (285°F)
Odör Odorless
Linjär formel H2NCN
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 1732569
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,2684
Löslighetsinformation Soluble in water,butanol,methyl ethyl ketone, ethyl acetate,alcohols,phenols,chloroform,amines and ethers. Slightly soluble in carbon disufide. Insoluble in cyclohexane.
Formel vikt 42.04
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.