Läs mer
Cyclohexanecarbonyl chloride, 97+%
Produktkod. p-7024693
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11438677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19824.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2719-27-9 | C7H11ClO | 146.61 g/mol
Cyklohexankarbonylklorid används vid framställning av fem tioureaderivatligander med antibakteriell och antijästaktivitet, (N-(dietylkarbamotioyl)cyklohexankarboxamid, N-(di-n-propylkarbamotioyl)cyklohexankarboxamid, di-n-butylkarbamotiohexankarboxyl) N-(difenylkarbamotioyl)cyklohexankarboxamid, N-(morfolin-4-karbontioyl)cyklohexankarboxamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Cyklohexankarbonylklorid används vid framställning av fem
tioureaderivatligander med antibakteriell och antijästaktivitet, (N-(dietylkarbamotioyl)cyklohexankarboxamid, N-(di-n-propylkarbamotioyl)cyklohexankarboxamid, di-n-butylkarbamotioboxamid, cyklohexankarboxamid) N-(difenylkarbamotioyl)cyklohexankarboxamid, N-(morfolin-4-karbontioyl)cyklohexankarboxamid.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2719-27-9
Molekylformel C7H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 146.61
MDL-nummer MFCD00001456
InChI-nyckel RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexahydrobenzoyl chloride, chlorocarbonylcyclohexane, cyclohexanoyl chloride, cyclohexylcarbonyl chloride, cyclohexoyl chloride, cyclohexancarbonylchlorid, acmc-209gvv, hexahydrobenzoyl-chloride, cyclohexanecarbonylchloride, cyclohexancarbonyl chloride
PubChem CID 75938
IUPAC-namn cyklohexankarbonylklorid
LEDER ClC(=O)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexanecarbonyl chloride
Densitet 1.088
Kokpunkt 183°C to 185°C
Flampunkt 66°C (150°F)
Brytningsindex 1.47
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 742163
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 146.62
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexanecarbonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cyclohexanecarbonylchloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.