Läs mer
Cyklohexanon, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072956 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Produktkod. 10469550
Brand: Fisher Chemical C/9050/PB08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cyklohexanon, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt -47°C
Färg Färglös
Kokpunkt 155°C
Kvantitet 500 mL
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Ångtryck 4.5mbar at 20°C °C