Läs mer
Cyklohexyletylketon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7025082
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11454337
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20409.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1123-86-0 | C9H16O | 140.226 g/mol
Cyklohexyletylketon används som mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Cyklohexyletylketon används som mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet Lösligt i organiska lösningsmedel
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1123-86-0
Molekylformel C9H16O
Molekylvikt (g/mol) 140.226
MDL-nummer MFCD00060814
InChI-nyckel AMHOPTNGSNYSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl cyclohexyl ketone, cyclohexylethylketone, 1-propanone, 1-cyclohexyl, cyclohexyl ethyl ketone, ketone, cyclohexyl ethyl, 1-cyclohexyl-1-propanone, 1-cyclohexyl-propan-1-one, propanoylcyclohexane, 1-methylacetylcyclohexan, acmc-1c9ub
PubChem CID 70748
IUPAC-namn 1-cyklohexylpropan-1-on
LEDER CCC(=O)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexyl ethyl ketone
Densitet 0.91
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vikt 140.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.