Läs mer
cyklopentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10716521 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10716521
Brand: Thermo Scientific Acros 111521000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 96-41-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-41-3
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD00001363
InChI-nyckel XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxycyclopentane, cyclopentyl alcohol, 1-cyclopentanol, unii-1l43q07tbu, dsstox_cid_13371, dsstox_rid_79066, dsstox_gsid_33371, cydopentanol, 1-hydroxycyclopentyl, 1-cyclopentyl alcohol
PubChem CID 7298
ChEBI CHEBI:16133
IUPAC-namn cyklopentanol
LEDER C1CCC(C1)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Cyclopentanol
Namnnotering 99%
Smältpunkt -19°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Kokpunkt 139°C to 140°C
Flampunkt 51°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C5H9OH
Brytningsindex 1.4520 to 1.454
Kvantitet 100 g
Beilstein 06, 5
Merck Index 15, 2737
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vikt 86.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopentanol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.