Läs mer
Cyclopentanone-2,2,5,5-d{4}, 95%
Produktkod. 15457977
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15457977
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51095.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 3997-89-5 | C5H8O | 88.142 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3997-89-5
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 88.142
MDL-nummer MFCD00190415
InChI-nyckel BGTOWKSIORTVQH-KHORGVISSA-N
Synonym cyclopentanone-2,2,5,5-d4, cyclopentanone d4, 2,2,5,5-∼2∼h_4_ cyclopentanone, cyclopentanone-2,2,5,5-d4, 98 atom % d, 2,2,5,5-2 h? cyclopentan-1-one
PubChem CID 16213326
IUPAC-namn 2,2,5,5-tetradeuteriocyklopentan-1-on
LEDER C1CCC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentanone-2,2,5,5-d4
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2245
Formel vikt 88.14
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.