Läs mer
Cylinder Brush
Produktkod. 12303745
Längd (metrisk):
685 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12303745
Brand: PINNACLE Brush T2403
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Manufactured with galvanized steel handle. Pinnacle Brush™ Cylinder Brush features nylon bristles.
  • Fan-shaped end
  • Galvanised steel wire handle
Specifikationer
Produkttyp Cylinderborste
Borstmaterial Nylon
Handtagsmaterial Steel Wire
Diameter (metrisk) borst 64 mm
Längd (metrisk) 685 mm
Längd (metrisk) borste 150 mm
Kvantitet 10 Pk.
Storlek 64 x 150 mm