Läs mer
Cowie Technology™ Cylindriska PTFE omrörarstänger
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
30 mm
40 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Ger stabil omrörningsverkan. Cowie Technology™ Cylindriska PTFE-omrörare är en populär omrörare för en mängd olika applikationer.
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- Smooth, round profile for a wide variety of applications
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Färg | White |
| Beskrivning | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
| För användning med (utrustning) | Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 6 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Form | Cylinder |
| Visa mer |