Läs mer
Cowie Technology™ Cylindriska PTFE omrörarstänger
Produktkod. 10613161 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
30 mm
40 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10613161
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger stabil omrörningsverkan. Cowie Technology™ Cylindriska PTFE-omrörare är en populär omrörare för en mängd olika applikationer.
Ger stabil omrörningsverkan. Cowie Technology™ Cylindriska PTFE-omrörare är en populär omrörare för en mängd olika applikationer.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Smooth, round profile for a wide variety of applications
  • Autoclavable
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Färg White
Beskrivning PTFE encapsulated Alnico V magnet core
För användning med (utrustning) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Diameter (metrisk) 4,5 mm
Längd (metrisk) 12 mm
Kvantitet 10/Pk.
Form Cylinder