Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriskt reaktionskärl, rund botten
Produktkod. 11512194
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
20 l
Inkluderar:
Laboratoriefläns 100
Laboratoriefläns 150
Laboratoriefläns 200
Laboratoriefläns 60
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11512194
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 06001482
Bara null kvar
Specifikationer
Beskrivning DURAN™ Slang
Kapacitet (metrisk) 5 l
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 360 mm
Inkluderar Laboratoriefläns 150
Produkttyp Reaktionskärl
Form Cylindrisk
Bottenform Rund
Diameter (metrisk) Yttre 160 mm