Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriskt reaktionskärl med termostatisk mantel och uttagsventil, gängad
Kapacitet (metrisk):
500 ml
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
Inkluderar:
Laboratoriefläns 100
Laboratoriefläns 150
Laboratoriefläns 60
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
DURAN™ rör, cylindrisk form med gradering, laboratoriefläns LF och avdragsventil. Termostatisk mantel med antingen GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 kontakter.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | DURAN™ Slang |
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 440 mm |
| Inkluderar | Laboratoriefläns 100 |
| Produkttyp | Reaktionskärl |
| Form | Cylindrisk |
| Diameter (metrisk) Yttre | 190 mm |