Läs mer
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey MuSK (XP_005581150.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18783967
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. 18783967
Brand: R&D Systems™ RDC3538
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Gen MuSK
Tillträdesnummer XP_005581150.1
Gen-ID (Entrez) 4593
Gene Alias EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MGC126323, MGC126324, muscle, skeletal, receptor tyrosine kinase, MuSK, skeletal receptor tyrosine-protein kinase
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Cynomolgus Monkey
Kvantitet 10 μg