Läs mer
Invitrogen™ CyQUANT™ NF-cellproliferationsanalys
Produktkod. 11580166
Celltyp:
Celllysbuffert
Direkt cell
Direkt röd cell
Däggdjursceller
För celler i kultur
NF Direkt Röd Cell
NF-cell
Kvantitet:
1 000 analyser
10 mikroplattor
100 mikroplattor
100 mikroplattor kit
1000 analyser
200 analyssatser
50 ml
Kit med 10 mikroplattor
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
50ml
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11580166
Brand: Invitrogen™ C7027
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
CyQUANT™ NF Cell Proliferation Assay Kit
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
De CyQUANT™ cellysbuffertkoncentrat är tillgängligt separat från CyQUANT cellproliferationsanalyssats (C7026).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Celllysbuffert
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Beskrivning CyQUANT™ Celllysbuffert (20X)
För användning med (applikation) Proliferationsanalys
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Produkttyp Buffert
Typ av färg Other Labels or Dyes
Form Vätska
Produktlinje CyQUANT
Kvantitet 50 ml
Reagenstyp Celllysbuffert