Läs mer
Cytarabine, 98%
Produktkod. 15244774 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
5g
Produktkod. 15244774
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cytarabine, CAS # 147-94-4, is an inhibitor of DNA synthesis that is used as an anticancer and antiviral agent. | CAS: 147-94-4 | C9H13N3O5 | 243.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Cytarabin är en nukleosidanalog som fungerar som ett antileukemiskt medel
  • Cytarabin blir cytotoxiskt efter omvandling till sin trifosforylerade form, som kan inkorporeras i DNA-primrar med DNA-polymeras alfa
  • Kan inducera S-fas cellcykelstopp och apoptos i leukemiska och neuronala celler
Användningsområden
  • Har använts för att studera kemoterapeutiska regimer i laboratoriestudier av leukemi
  • Användbar för laboratoriestudier av cytarabinresistensmekanismer
  • Vid nanomolära koncentrationer har cytarabin setts inducera mitokondriell apoptos i leukemiceller genom uppreglering av flera Bcl-2 familjemedlemmar
  • Det kan inducera neuronal celldöd via induceringγ -H2AX-fosforylering i histoner, i frånvaro av dubbelsträngade DNA-avbrott
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147-94-4
Molekylformel C9H13N3O5
Molekylvikt (g/mol) 243.22
InChI-nyckel UHDGCWIWMRVCDJ-CCXZUQQUSA-N
Synonym cytarabine, cytosine arabinoside, ara-c, arabinocytidine, cytosar, arabinosylcytosine, aracytidine, cytarabin, cytarabinoside, tarabine
PubChem CID 6253
ChEBI CHEBI:28680
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
LEDER C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytarabine
Smältpunkt 220.0°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Merck Index 152781
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmso, ethanol
Formel vikt 243.22
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.