missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific Chemicals Cytidin-5'-monofosfatdinatriumsalt, 99+%

Produktkod. 15415629
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15415629

Brand: Thermo Scientific Chemicals J63376.14

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 6757-06-8 | C9H12N3Na2O8P | 367.16 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6757-06-8
Molekylformel C9H12N3Na2O8P
Molekylvikt (g/mol) 367.16
MDL-nummer MFCD00150830
InChI-nyckel INTPYBRGLGSMRA-IJRYJGAHNA-L
Synonym cytidine 5'-monophosphate disodium salt, disodium cmp, cmp disodium salt, cytidine-5'-monophosphate disodium salt, disodium 5'-cmp, 5'-cmp disodium salt, disodium 5'-o-phosphonatocytidine, 5'-cytidylic acid, disodium salt, disodium cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate disodium salt
PubChem CID 94332
IUPAC-namn dinatrium;[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metylfosfat
LEDER [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cytidine-5'-monophosphate disodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 367.16
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.