Läs mer
Cytidin [fri bas], MP Biomedicals
BIOPHARMA
Produktkod. 11445132 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
Produktkod. 11445132
Brand: MP Biomedicals 0219465105
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 65-46-3
Molekylformel C9H13N3O5
Molekylvikt (g/mol) 243.22
InChI-nyckel UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
IUPAC-namn 4-amino-1-[3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-on
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytidine [Free Base]
Kvantitet 5 g
Formel vikt 243.2
Kvalitet Cellkultur