missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cytokeratin 7 Antibody (KRT7/1198), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-47944B
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Cytokeratin 7 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 7 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
Specifikationer
| Cytokeratin 7 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| CK7, CK-7, cytokeratin 7, Cytokeratin-7, K2C7, K7keratin, 55K type II cytoskeletal, keratin 7, keratin, type II cytoskeletal 7, keratin-7, MGC129731, MGC3625, Sarcolectin, SCLkeratin, simple epithelial type I, K7, type II mesothelial keratin K7, Type-II keratin Kb7 | |
| Recombinant full-length human Cytokeratin 7 protein (Uniprot: P08729) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 3855 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| KRT7/1198 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering