Läs mer
Thermo Scientific™ Cytoperm™ 2 CO 2 gasad inkubator, 220 L, elektropolerat rostfritt stål
Produktkod. 10240312 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
220 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 10240312
Brand: Thermo Scientific™ 51011659
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
CO2-sensor: TC-sensor; Temperaturområde: Omgivningstemperatur +5 °C till 50 °C
Hantera känsliga eller infektiösa prover helt enkelt samtidigt som du maximerar säkerheten och skyddar mot kontaminering med Thermo Scientific™ Cytoperm™ 2 CO 2 gasad inkubator.
Nyckelfunktioner:
  • Cytoperm™ 2 styr temperatur, CO 2 -halt och relativ luftfuktighet
  • Bekväm varmluftsdesinfektion vid 180 C °utan att behöva ta bort beslag eller sensorer
  • Extern vattenreservoar —inga öppna vattenytor inuti, vilket effektivt motverkar förorening
  • Air-jacket värmesystem håller konstanta och stabila temperaturer på alla invändiga ytor
  • Sex individuellt förseglade glasdörrar minimerar förändringar i atmosfären under öppning, förkortar återhämtningstiderna avsevärt och minskar risken för kontaminering
  • Unik pyrolytisk bakteriebarriär steriliserar externt fuktvatten innan det förs in i odlingskammaren
  • Full fuktighetskontroll och display
  • Konstant övervakning av miljöparametrar
  • Termisk konduktivitet (TC) CO 2 -sensor för utmärkt långsiktig stabilitet och tillförlitlighet
Kompatibel med:
  • Stödram, höjd 300 mm (50031348)
  • Stödram, höjd 780 mm (50029597)
  • Rack för att stapla två enheter (50053628)
  • Extra hylla i rostfritt stål, halv bredd inklusive två hyllstöd (50029943)
  • Gasflaskamonitor med ljudsignal, 120/230 V 50/60 Hz (50046033)
  • CO 2 cylindertryckregulator (03429937)
  • N 2 cylindertrycksregulator (03429942)
  • O 2 cylindertryckregulator (03429943)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 7,7 cu. ft.
Datautgångar RS232
Beskrivning Enkel 220 L inkubator, 230 V, 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 220 L
Kammarmaterial Elektropolerat rostfritt stål
CO2-koncentrationsområde 0 till 20 %
CO2-sensorteknik TC-sensor
Belysning LED
Material Rostfritt stål
Syrekontroll Ingen
Relativ luftfuktighet 90 %, kontrollerbar
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 50 °C
Typ CO2-inkubator
Fuktighetskälla Extern fuktbehållare
Mått (D x B x H) Inredning 26,3 x 23,1 x 23 tum. (66,9 x 60,7 x 58,8 cm)
Mått (L x B x H) 33,7 x 36,2 x 30,5 tum. (58,5 x 60,7 x 66,9 cm)
Vikt (engelska) 235 lb.
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V