Läs mer
Thermo Scientific™ Cytoperm™ 2 Tri-gas inkubator, 220 L, elektropolerat rostfritt stål
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Syrekontroll:
3 till 90 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Hantera känsliga eller infektiösa prover helt enkelt samtidigt som du maximerar säkerheten och skyddar mot kontaminering med Thermo Scientific™ Cytoperm™ 2 CO 2 gasad inkubator.
Nyckelfunktioner:
- Cytoperm™ 2 styr temperatur, CO 2 -halt och relativ luftfuktighet
- Bekväm varmluftsdesinfektion vid 180 C °utan att behöva ta bort beslag eller sensorer
- Extern vattenreservoar —inga öppna vattenytor inuti, vilket effektivt motverkar förorening
- Air-jacket värmesystem håller konstanta och stabila temperaturer på alla invändiga ytor
- Sex individuellt förseglade glasdörrar minimerar förändringar i atmosfären under öppning, förkortar återhämtningstiderna avsevärt och minskar risken för kontaminering
- Unik pyrolytisk bakteriebarriär steriliserar externt fuktvatten innan det förs in i odlingskammaren
- Full fuktighetskontroll och display
- Konstant övervakning av miljöparametrar
- Termisk konduktivitet (TC) CO 2 -sensor för utmärkt långsiktig stabilitet och tillförlitlighet
Kompatibel med:
- Stödram, höjd 300 mm (50031348)
- Stödram, höjd 780 mm (50029597)
- Rack för att stapla två enheter (50053628)
- Extra hylla i rostfritt stål, halv bredd inklusive två hyllstöd (50029943)
- Gasflaskamonitor med ljudsignal, 120/230 V 50/60 Hz (50046033)
- CO 2 cylindertryckregulator (03429937)
- N 2 cylindertrycksregulator (03429942)
- O 2 cylindertryckregulator (03429943)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 7,7 cu. ft. |
| Datautgångar | RS232 |
| Beskrivning | Enkel Tri-gas 220 L inkubator, 3-90 %, 230 V, 50 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 220 L |
| Kammarmaterial | Elektropolerat rostfritt stål |
| CO2-koncentrationsområde | 0 till 20 % |
| CO2-sensorteknik | TC-sensor |
| Belysning | LED |
| Material | Rostfritt stål |
| O2-koncentrationsområde | 3 till 90 % |
| Visa mer |