Läs mer
Cytosin-β -D-arabinofuranosidhydroklorid, MP BIOMEDICALS
Produktkod. p-200104596 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
Produktkod. 11398359
Brand: MP Biomedicals 02100071.1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cytosin-β -D-Arabinofuranosidhydroklorid
Anmärkningar om ansökan:
  • Det används som ett antineoplastiskt och antiviralt medel.
Användningsdeklaration:
  • Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Nyckelapplikationer:
  • Selektiv hämmare av DNA-syntes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Nukleosid
Kvantitet 100 mg
Färg Vitt
Molekylformel C9H14ClN3O5
CAS 69-74-9