Läs mer
Invitrogen™ CytoTune™ -iPS 2.0 Sendai omprogrammeringskit
Kvantitet:
1 förpackning
3-pack
Förpackningsstorlek:
3 uppsättningar
Varje
Beskrivning
The CytoTune-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit improves upon the well-referenced CytoTune-iPS Sendai Reprogramming Kit. This system continues to be easy to use and works with many different somatic cell types, using Sendai particles to deliver Yamanaka factors, which have been shown to be critical for efficient generation of iPSCs. This kit includes three vector preparations: polycistronic Klf4–Oct3/4–Sox2, cMyc, and Klf4.
- Detta system fortsätter att vara lätt att använda och fungerar med många olika somatiska celltyper, med hjälp av Sendai-partiklar för att leverera Yamanaka-faktorer, som har visat sig vara avgörande för effektiv generering av iPSC:er. Detta kit innehåller tre vektorpreparat: polycistronisk Klf4 –okt3/4 –Sox2, cMyc och Klf4.
- Enkel att använda - kräver fortfarande bara en tillämpning av viruset för att få framgångsrik omprogrammering
- Ökad effektivitet - vanligtvis minst 2 gånger högre omprogrammeringseffektivitet än originalsatsen
- Snabb clearance - använd det icke-integrerande Sendai-viruset som finns kvar i cytoplasman, vilket minskar sannolikheten för integration i värdgenomet. Med CytoTune™ -iPS 2.0 Sendai-virus, Sendai-ryggraden och transgener rensar cytoplasman snabbare än originalet.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 3 rör, förvara (vid -68°C till -85°C.) |
| Leveranstyp | Sendai virus |
| Celltyp | Stamceller |
| Formatera | Kit |
| För användning med (applikation) | Stamcellsteknik och omprogrammering |
| Produktlinje | CytoTune |
| Produkttyp | Sendai omprogrammeringssats |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Promotor | Proprietär |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |