missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D(+)-Camphor, 97%

Produktkod. p-82156 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10135240

Brand: Thermo Scientific Acros undefined

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 464-49-3 | C10H16O | 152.24 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 464-49-3
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.24
MDL-nummer MFCD00064149,MFCD00074738,MFCD00064149,MFCD00064149
InChI-nyckel DSSYKIVIOFKYAU-XVKPBYJWSA-N
Synonym +-camphor, d-camphor, 1r-+-camphor, r-camphor, +-bornan-2-one, r-+-camphor, 1r,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1r,4r-camphor, camphor d, +-2-bornanone
PubChem CID 159055
ChEBI CHEBI:15396
IUPAC-namn (lR,4R)-4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-on
LEDER CC1(C)[C@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D(+)-Camphor
Namnnotering 97%
Smältpunkt 176.0°C to 180.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 204.0°C
Flampunkt 64°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Fieser 13,61
Merck Index 15, 1734
Specifik rotation + 42.50
Löslighetsinformation Solubility in water: 1g/800mL water (25°C) (giving a colloidal solutio. Other solubilities: at 25°C 1 g dissolves in 1 mL alcohol,1 mL ether,,0.5 mL chloroform,0.4 mL benzene,0.4 mL acetone,,1.5 mL turpentine oil,0.5 mL glacial acetic acid
Formel vikt 152.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • D(+)-Camphor
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.