Läs mer
D-Cysteine hydrochloride monohydrate, 98%
Produktkod. 11905721 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
500mg
Produktkod. 11905721
Brand: Thermo Scientific Acros 442780010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 207121-46-8 | C3H10ClNO3S | 175.627 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207121-46-8
Molekylformel C3H10ClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 175.627
MDL-nummer MFCD00150051
InChI-nyckel QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N
Synonym d-cysteine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, d-cysteine*hcl*h2o, d-cysteine hydrochloride hydrate, h-d-cys-oh.hcl.h2o, d-cysteine hydrate hydrochloride, c3h7no2s.hcl.h2o, d-cysteine hcl monohydrate, pubchem12314, h-d-cys-oh??hcl??h2o
PubChem CID 10176341
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-sulfanylpropansyra;hydrat;hydroklorid
LEDER C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Cysteine hydrochloride monohydrate
Färg Vitt till gult
Anteckningar om analysprocent 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 177.77
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.