Learn More
IBA Lifesciences Destiobiotin
Shop All IBA Lifesciences Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
Destiobiotin är en modifierad form av biotin som tränger undan Strep-™tag II och Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner från den modifierade biotinbindande fickan av Strep-Tactin™ på ett konkurrenskraftigt sätt, vilket resulterar i en mild eluering.
Destiobiotinpulver kan användas för beredning av Strep-Tactin™ elueringsbuffert, buffert E.
Observera att destiobiotin inte är tillämpligt för eluering från Strep-Tactin XT-™hartser.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Destiobiotin |
| För användning med (applikation) | För eluering av Strep-Tag II-proteiner från Strep-Tactin |
| Kvantitet | 1 g |
Endast för forskning.