Läs mer
D(-)-fruktos, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073035 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Produktkod. 10111620
Brand: Fisher Chemical F/1952/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
D(-)-fruktos, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-48-7
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.156
MDL-nummer 148910
InChI-nyckel BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synonym d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC-namn (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxihexan-2-on
LEDER C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Specifikationer
Smältpunkt 103°C
Färg Vitt
pH 5 till 7
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 100 g
Formel vikt 180.16g/mol
Fysisk form Fast