Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-Histidin, 99 %
Produktkod. 11400117
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11400117
Brand: Thermo Scientific Chemicals B21027.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 351-50-8 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
Det är känt att hämma celldelning och används också av vissa typer av bakterier (som Escherichia coli) som en källa till L-Histidin. Det kan användas i utformningen av peptidläkemedel, katjoniska peptider, såsom analoger av karnosin och även användas som ett tungmetallsekvestreringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är känt att hämma celldelning och används även av vissa typer av bakterier (som Escherichia coli) som en källa till L-Histidin. Det kan användas i utformningen av peptidläkemedel, katjoniska peptider, såsom analoger av karnosin och även användas som ett tungmetallsekvestreringsmedel.
Löslighet Löslig i vatten och 1
M HCl (50 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 351-50-8
Molekylformel C6H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 155.16
MDL-nummer MFCD00065963
InChI-nyckel HNDVDQJCIGZPNO-RXMQYKEDSA-N
Synonym d-histidine, h-d-his-oh, d-histidin, r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, d-his, 2r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, r-2-amino-3-4-imidazolyl propionic acid, 2r-2-amino-3-1h-imidazol-5-yl propanoic acid, r-alpha-amino-1h-imidazole-4-propionic acid, d-alpha-amino-beta-4-imidazolyl propionic acid
PubChem CID 71083
ChEBI CHEBI:27947
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyra
LEDER N[C@H](CC1=CN=CN1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Histidine
Smältpunkt ∼285°C (decomposition)
Beilstein 84089
Löslighetsinformation Soluble in water and 1 M HCl (50mg/ml).
Kvantitet 25 g
Formel vikt 155.16
Optisk rotation +39° (c=5 in Water)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.