Läs mer
D-mjölksyra, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15444359
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15444359
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61871.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Användbar kiral synton, byggsten för depsipeptider
D-(-)-mjölksyra är en användbar biokemikalie för proteomikforskning. Det används också vid framställning av kiralt läkemedel och vid kemisk syntes. Mjölksyra används som reagens vid organisk syntes (vid tillverkning av lim). Det används i läder-, textil- och garvningsindustrin. Det kan användas som ett mjukningsmedel, en katalysator eller ett surgörande medel. Mjölksyra har till och med använts som smakämne vid tillverkning av tobaksprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-(-)-Mjölksyra är en användbar biokemikalie för proteomikforskning. Det används också vid framställning av kiralt läkemedel och vid kemisk syntes. Mjölksyra används som reagens vid organisk syntes (vid tillverkning av lim). Det används i läder-, textil- och garvningsindustrin. Det kan användas som ett mjukningsmedel, en katalysator eller ett surgörande medel. Mjölksyra har till och med använts som smakämne vid tillverkning av tobaksprodukter.
Löslighet Lösligt i vatten
(50mg/ml)
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur -20 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10326-41-7
Molekylformel C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 90.078
MDL-nummer MFCD00068313
InChI-nyckel JVTAAEKCZFNVCJ-UWTATZPHSA-N
Synonym d-lactic acid, r-2-hydroxypropanoic acid, r-lactic acid, --lactic acid, 2r-2-hydroxypropanoic acid, d-lactate, r---lactic acid, r-lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, 2r, d-milchsaeure
PubChem CID 61503
ChEBI CHEBI:42111
IUPAC-namn (2R)-2-hydroxipropansyra
LEDER CC(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Lactic acid
Färg Vitt
Beilstein 1720254
Merck Index 14,5335
Löslighetsinformation Soluble in water (50mg/ml)
Formel vikt 90.08
Kvantitet 1 g
Optisk rotation −0.4° (c=8 in Water)
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.