Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-leucin, 99 %
Produktkod. 10357980 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
Produktkod. 10357980
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 328-38-1 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 328-38-1
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00063088
InChI-nyckel ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
Synonym d-leucine, h-d-leu-oh, r-leucine, 2r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-homo-valine, r---leucine, leucine, d, r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-leucin, d-leuzin
PubChem CID 439524
ChEBI CHEBI:28225
IUPAC-namn (2R)-2-amino-4-metylpentansyra
LEDER CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Leucine
Namnnotering 99%
Arsenik (As) 2ppm max.
Färg Vitt
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Järn (Fe) 10ppm max.
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 0.2% max.
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Rester efter antändning 0.1% max.
Beilstein 04, 446
Specifik rotation -14.9° to -16° (20°C, 589nm) (c=4, 6N HCl)
Specifikt rotationsförhållande −15.45° (20°C c=4,6N HCl)
Kvantitet 10 g
Formel vikt 131.17
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.