Läs mer
D(-)-Luciferin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-154155 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
Produktkod. 10229463
Brand: Thermo Scientific Acros 337050100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2591-17-5 | C11H8N2O3S2 | 280.3 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2591-17-5
Molekylformel C11H8N2O3S2
Molekylvikt (g/mol) 280.3
MDL-nummer MFCD00042929
InChI-nyckel IWJYWBVPCGUPLO-SSDOTTSWSA-N
Synonym luciferin, d-luciferin, s-2-6-hydroxybenzo d thiazol-2-yl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, luciferin firefly, s-2-6-hydroxy-2-benzothiazolyl-2-thiazoline-4-carboxylic acid, 4s-2-6-oxo-1,3-benzothiazol-2-ylidene-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4,5-dihydro-2-6-hydroxy-2-benzothiazolyl-, 4s
PubChem CID 7023066
IUPAC-namn (4S)-2-(6-oxo-1,3-bensotiazol-2-yliden)-1,3-tiazolidin-4-karboxylsyra
LEDER C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material D(-)-Luciferin
Smältpunkt 200°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 mg
Merck Index 15, 4117
Specifik rotation -32.0° to -36.0° (20°C, 589nm) (c=1, DMF)
Löslighetsinformation Solubility in water: slighty soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 280.3
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
Product Identifier
  • D(-)-Luciferin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.