Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-maltosmonohydrat, 95 %
Produktkod. p-7023157
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11467727
Brand: Thermo Scientific Chemicals A16266.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6363-53-7 | C12H24O12 | 360.31 g/mol
D-(+)-maltosmonohydrat, finns vanligen i livsmedel och används ofta i bryggprocesser. Det används också i olika odlingsmedier i cell- och vävnadsodlingsapplikationer. D-(+)-maltosmonohydrat används som substrat förα -glukosidas. Det används också som ett substrat för identifiering, differentiering och karakterisering av enzymer såsom maltas(er); maltosα -D-glukosyltransferas(er); maltostransporterande ATPas(er); maltos O-acetyltransferas(er) och maltosepimeras(er) och fosforylas(er). D-maltos används för att studera maltosbindande proteiner och disackaridtransportsystem.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-(+)-Maltosmonohydrat, finns vanligtvis i livsmedel och används ofta i bryggprocesser. Det används också i olika odlingsmedier i cell- och vävnadsodlingsapplikationer. D-(+)-maltosmonohydrat används som substrat förα -glukosidas. Det används också som ett substrat för identifiering, differentiering och karakterisering av enzymer såsom maltas(er); maltosα -D-glukosyltransferas(er); maltostransporterande ATPas(er); maltos O-acetyltransferas(er) och maltosepimeras(er) och fosforylas(er). D-maltos används för att studera maltosbindande proteiner och disackaridtransportsystem.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i alkohol. Olösligt i
eter
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6363-53-7
Molekylformel C12H24O12
Molekylvikt (g/mol) 360.31
MDL-nummer MFCD00149343
InChI-nyckel HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetrahydroxi-4-{[3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi}hexanalhydrat
LEDER O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Maltose monohydrate
Smältpunkt ∽120°C (decomposition)
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 100 g
Beilstein 5784659
Merck Index 14,5714
Löslighetsinformation Soluble in water; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in ether
Formel vikt 360.32 (342.30 Anhydrous)
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.