Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-trehalos, 99 %, vattenfri
Product Code. 10308653 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Unit Size:
100g
25g
500g
Product Code. 10308653
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 99-20-7 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-20-7
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.3
MDL-nummer MFCD00006628
InChI-nyckel HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
Synonym trehalose, d-trehalose, alpha,alpha-trehalose, mycose, ergot sugar, alpha-d-trehalose, d-+-trehalose, d-+-trehalose, anhydrous, alpha,alpha'-trehalose, trehaose
PubChem CID 7427
ChEBI CHEBI:16551
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxioxan-3,4,5-triol
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material D-Trehalose
Namnnotering Anhydrous
Smältpunkt 203,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (ELSD) on dry basis (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Merck Index 15,9742
Specifikt rotationsförhållande +197.50 (20.00°C c=2,H2O)
Specifik rotation + 197.50
Löslighetsinformation (10% in water) Clear colorless to light yellow
Formel vikt 342.3
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.