Läs mer
BINDER™ Data Logger Kit
Produktkod. 15691866 Handla allt BINDER Produkter
Modell:
TH 70
TH 70/70
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15691866
Brand: BINDER™ 80120716
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
BINDER™ Data Logger Kit is designed to be used for continuous temperature and humidity logging with a variety of chambers and incubators.
  • Storage capacity: 64,000 values
  • Measuring interval: 1 second to 3 hours
  • Calibration certificate
  • Ambient conditions: -35°C to 55°C
  • Power supply: 1 lithium battery, 3.6V
  • Status display for power supply
  • Holder for Data Logger
  • Cable access port aid
  • Sensor holder
  • Includes 2 m extension cable
Specifikationer
Typ Temperature and Humidity Datalogger
Dataminne 64,000 Readings
Batterityp Lithium
Inkluderar Calibration Certificate, Multi-function Sensor, 2 m Extension Cable, Cable Bushings, Sensor Mounting Bracket, Mounting Bracket
Certifikat och efterlevnad Calibration certificate
Modell TH 70
Sensortyper Multi-function
För användning med (applikation) Temperature and Humidity
För användning med (utrustning) KBWF 240, KBWF 720, KBF 115, KBF 240. KBF 720, KBF 1020, KBFP 240, KBFP 720, KBF LQC 240, KBF LQC 720
Fuktighetsområde 0 to 100% RH
Temperaturområde (metriskt) 40°C to 70°C
Mått (L x B x H) 110 x 35 x 85 mm
Elektriska krav 1 Lithium Battery, 3.6 V