Läs mer
Daunomycin hydroklorid, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
50mg
5mg
Beschreibung
Studier av fotostabilitet, antileukemi och läkemedelsmetabolism
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Daunomycin hydrochloride |
| Typ | Daunomycin Hydrochloride |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylformel | C27H30ClNO10 |
| MDL-nummer | MFCD04974507 |
| InChI-nyckel | GUGHGUXZJWAIAS-QQYBVWGSSA-N |
| LEDER | CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)C)O)N)O.Cl |
| IUPAC-namn | (7S,9S)-9-acetyl-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxi-6,9,11-trihydroxi-4-metoxi-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dion;hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 563.984 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur