Läs mer
HUBER DC30 Flow-through Chiller
Kylkapacitet:
0,2 kW vid 15 °C, 0,15 kW (vid 0 °C, 0,07 kW vid -20 °C)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- DC30, Flödeskylare, med naturligt köldmedium
- Snabb kylning av vätskor
- Idealisk för motkylning eller som ersättning för kylvatten
- Enkel drift
- Kompakt, platsbesparande konstruktion
- Robust hölje med bärhandtag
- Temperaturområde: -30 °C till 50 °C
- Kylkapacitet (15 °C): 0,2kW
- Kylkapacitet (0 °C): 0,15kW
Specifikationer
Specifikationer
| Omgivningstemperatur | 5 °C till 40 °C |
| Kylkapacitet | 0,2 kW vid 15 °C, 0,15 kW (vid 0 °C, 0,07 kW vid -20 °C) |
| Temperaturområde | -30 °C till +50 °C |
| Modell | DC30 |
| Kylmedel | R290 |
| Bredd (metrisk) | 190 mm |
| Höjd (metrisk) | 360 mm |
| Djup (metriskt) | 250 mm |
| Vikt (metrisk) | 16 kg |
| Elektriska krav | 230 V 1 ~50 Hz 1,4 A |
| Visa mer |