Läs mer
Borer Chemie™ deconex 11 UNIVERSELL
Produktkod. 10422121
Kvantitet:
1 x 5 kg
10 x 1 kg
1 x 10 kg
Produktkod. 10422121
Brand: Borer Chemie™ 500100.00K10W
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Flytande rengöringskoncentrat för manuell rengöring av laboratorieglas. Innehåller aktivt klor. deconex 11 UNIVERSAL är lämplig för användning i dopp- och ultraljudsbad. Detta rengöringsmedel är ett fullständigt substitut för kromsvavelsyra.
  • Koncentrat för manuell rengöring
  • Högt utbyte, typisk koncentration: 20-50 ml/L
  • Sköljs av utan att lämna rester
  • För konsekventa och felfria resultat
  • Innehåller aktivt klor
  • Utan EDTA och NTA
  • Teknisk support från tillverkaren
Specifikationer
Form Vätska
pH ∼11,6 (1 % lösning)
Sammansättning Alkalier, ytaktiva ämnen, oorganisk klorbärare
Koncentration Koncentrera
Behållartyp Kanister
Innehåll och lagring 5 °C till 25 °C
Kvantitet 1 x 10 kg
Volym (engelska) 2,4 gal.
Volym (metrisk) 9.1 L
Vikt (engelska) 22 lb.
Vikt (metrisk) 10 kg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • deconex 11 UNIVERSAL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.