missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dectin-2/CLEC6A Antibody (545925), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB31141PECY55
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Dectin-2/CLEC6A Monoclonal antibody specifically detects Dectin-2/CLEC6A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| Dectin-2/CLEC6A | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 93978 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry | |
| 545925 | |
| Flow Cytometry | |
| CLEC4N, CLECSF10, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 10, C-type lectin domain family 6 member A, C-type lectin domain family 6, member A, C-type lectin superfamily member 10, DC-associated C-type lectin 2, dectin 2, Dectin-2, DECTIN2, Dendritic cell-associated C-type lectin 2 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Dectin-2/CLEC6A, Thr46-Leu209, Accession # Q6EIG7 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering