Läs mer
Thermo Scientific™ Djupa vakuumoljepumpar för vakuumkoncentratorer
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Förflyttning:
116 l/min. (vid 60 Hz); 97 l/min. (vid 50Hz)
195 l/min. (vid 60 Hz); 162 l/min. (vid 50Hz)
283 l/min. (vid 60 Hz); 237 l/min. (vid 50Hz)
76 l/min. (vid 60 Hz); 62 l/min. (vid 50Hz)
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Uppnå maximal återvinning av lösta ämnen med Thermo Scientific™ Djupa vakuumoljepumpar för vakuumkoncentratorer, designade för att fungera med alla Thermo Scientific™ SpeedVac™ koncentrering och frystorkningssystem.
Funktioner
- Gasballastkontroll med tre lägen optimerar pumpens prestanda för att passa alla applikationer
- Stort siktglas från sidan möjliggör bekväm kontroll av korrekta oljenivåer med en blick
Alla roterande lamelloljepumpar levereras som standard med:
- Ljuddämpare (OME190 Oil Mist Eliminator)
- Två oljefilter (MF190)
- Quick Drain Kit
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | VLP285; 230V 50Hz |
| Typ | Djup vakuumoljepump |
| Förflyttning | 283 l/min. (vid 60 Hz); 237 l/min. (vid 50Hz) |
| För användning med (utrustning) | Vakuumkoncentrator |
| Oljekapacitet | 1 L |
| Ultimat vakuumnivå | 1,5 mtorr/1,95 x10³mbar |
| Vakuuminloppskoppling | 12,7 OD |
| Bredd (engelska) | 6 tum |
| Bredd (metrisk) | 160 mm |
| Höjd (engelska) | 11 tum |
| Visa mer |