Läs mer
Honeywell Safety Products™ Deerfit Lux handskar
Storlek:
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Skinnhandskefin svart mocka hjortskinn.
- Förbättrat grepp av polerad mocka.
- Helfodrad med Thinsulate™ för kylskydd.
- Andningsbar, flexibel, ultralätt, absorberar inte fukt.
- Elastisk handled för stöd och minskat termiskt utbyte.
- Svart färg gör handsken mer smutssäker.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EG-kategori PPE 1, EC-certifikatnummer: Autocertifiering, EG-intyg: EC-intyg |
| Klassificering | Skicklighet: 4 |
| Klipp stil | Gunn |
| Färg | Svart |
| Exteriör finish | Buffad mocka |
| Material | Läder, Thinsulate |
| Produkttyp | Handskar |
| Storlek | 9 |
| För användning med (applikation) | Arméförsvar, energi, elektricitet, hemlandsförsvar, logistik, service, telekom, transport och allmännyttiga industrier |
| Inkluderar | Elastisk remsa |
| Visa mer |