Läs mer
Ohaus™ Defender™ 2000-D24P bänkvåg
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
150 g
300 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Robust industriell design som klarar av industriell vägning
- Lättläst röd LED-display kan ses i svaga förhållanden
- Mångsidig kraftkapacitet ger obegränsad drift
Specifications
Specifications
| Batteritid | 80 timmar med uppladdningsbart batteri |
| Batterityp | Uppladdningsbar |
| Anslutningstyp | RS232 (finns som tillbehör) |
| Konstruktion | ABS-indikator, plattform i rostfritt stål av 430 kvalitet med lackerad stålrörsram, IP65-lastcell av aluminium |
| Kapacitet | 150 g |
| Visningstyp | Röd LED |
| Läsbarhet | 20.000000 g |
| Inkluderar | AC Adapter (ingår); Uppladdningsbart batteri (ingår) |
| Material | ABS-indikator, plattform i rostfritt stål av 430 kvalitet med lackerad stålrörsram, IP65-lastcell av aluminium |
| Modell | D24PE150FX |
| Show More |