Läs mer
Ohaus™ Defender 3000 Storage Platform Scale
Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
D31XW300VX-EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Konstruktion | Stainless Steel with IP66 Stainless Steel platform |
| Kapacitet | 300 kg |
| Visningstyp | LCD |
| Läsbarhet | 50 g |
| Modell | D31XW300VX-EU |
| Skyddsklass | IP67 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -10°C to +40°C |
| Typ | Defender™ Storage Platform Scale |