Läs mer
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 bänkvåg, modeller TD52P QR
Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
D52P15RQDR1
D52P15RQDR1-M
D52P6RQDR1
D52P6RQDR1-M
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Beskrivning
- Användarvänlig modell med en lättanvänd knappsats, stor bakgrundsbelyst display och oformaterad text på skärmen som guidar dig genom användningen.
- Slitstark konstruktion med plattform i rostfritt stål, sandgrå pulverlackerad stålram och lastcell i aluminium.
- Defender uppfyller NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typgodkännanden (beroende på region).
- Har vanliga industriella lägen och stöder ett bibliotek med 50 000 objekt med 1 000 användarprofiler för enkel datahantering.
- Inkluderar GMP/GLP med tid/datum för resultatspårbarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Batteritid | 20 timmar med uppladdningsbart batteri |
| Anslutningstyp | Lättåtkomliga kommunikationsportar inklusive RS232 och Micro SD-kortplats (ingår), andra RS232/RS485/USD-enhet, Ethernet och WiFi/Bluetooth, Diskret I/O och analog utgång (säljs separat som tillbehör); GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka |
| Konstruktion | ABS-plast (TD52P)-indikator, plattform i rostfritt stål av 304-kvalitet med sandgrå pulverlackerad stålram, lastcell av aluminium, halkfria justerbara gummifötter |
| Kapacitet | 3.00 kg, 6.00 kg |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst LCD |
| Läsbarhet | 0.200000 g, 0.500000 g |
| Modell | D52P6RQDR1 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C till +40 °C |
| Vägningslägen | Custom, Gram, Kilogram, Metriska Tons, Ounce, Pound, Pound:Ounce, Tonne |
| Mått (L x B x H) | 442 x 305 x 574 mm |
| Visa mer |