Läs mer
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 bänkvåg, modellerna TD52XW RQV
Produktkod. 15928595 Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
D52XW150RQDV3-EU
D52XW150RQDV3-M
D52XW300RQDV3-EU
D52XW300RQDV3-M
D52XW60RQDV3-EU
D52XW60RQDV3-M
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15928595
Brand: OHAUS™ 30461587
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionella bänkvåg är idealisk för en mängd olika applikationer. Byggd hållbart och utrustad med avancerade funktioner som maximal konfigurerbarhet utskrift, GMP/GLP datautmatning, bibliotek/användarhantering och flera anslutningsalternativ.
  • Användarvänlig modell med en lättanvänd knappsats, stor bakgrundsbelyst display och oformaterad text på skärmen som guidar dig genom användningen.
  • Slitstark konstruktion med plattform i rostfritt stål, sandgrå pulverlackerad stålram och lastcell i aluminium.
  • Defender uppfyller NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typgodkännanden (beroende på region).
  • Har vanliga industriella lägen och stöder ett bibliotek med 50 000 objekt med 1 000 användarprofiler för enkel datahantering.
  • Inkluderar GMP/GLP med tid/datum för resultatspårbarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 20 timmar med uppladdningsbart batteri
Anslutningstyp Lättåtkomliga kommunikationsportar inklusive RS232 och Micro SD-kortplats (ingår), andra RS232/RS485/USD-enhet, Ethernet och WiFi/Bluetooth, Diskret I/O och analog utgång (säljs separat som tillbehör); GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka
Konstruktion Indikator i rostfritt stål (TD52XW), plattform i 304-klass rostfritt stål med sandgrå pulverlackerad stålram, lastcell av aluminium, halkfria justerbara gummifötter
Kapacitet 60.00 kg, 150.00 kg
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 20.000000 g, 50.000000 g
Modell D52XW150RQDV3-M
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Vägningslägen Gram, Kilogram, Metriska Ton
Mått (L x B x H) 773 x 610 x 1234 mm
Vikt (metrisk) 39.800 kg