Läs mer
OHAUS™ Defender™ 5000 R Series Base
Produktkod. 15928415 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
15.00 kg, 30.00 kg
150.00 kg, 300.00 kg
3.00 kg, 6.00 kg
30.00 kg, 60.00 kg
300.00 kg, 600.00 kg
6.00 kg, 15.00 kg
60.00 kg, 150.00 kg
Modell:
D150RQDV
D150RQDX
D150RTDV
D15RQDL
D15RQDR
D300RQDV
D300RTDV
D30RQDL
D600RTDV
D60RQDL
D60RQDV
D60RQDX
D6RQDR
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15928415
Brand: OHAUS™ 30419596
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
OHAUS™ Defender™ 5000 R Series Base erbjuder hållbarhet för krävande industriella applikationer. R-serien har fuktskyddade enpunktslastceller, pulverlackerad stålkonstruktion, halkfria justerbara fötter i gummi, avtagbara vågskålar i rostfritt stål och utjämningsbubblor.
  • R-serien har en plattform i rostfritt stål, pulverlackerad stålram och en lastcell av aluminium för att motstå tuffa industriella miljöer.
  • Defender 5000-baserna är utrustade med en EasyConnect-kabel, som möjliggör omedelbar konfiguration med Defender 5000 (TD52)-indikatorer, vilket påskyndar installationen.
  • Defender 5000-baserna är NTEP-certifierade och Measurement Canada-godkända.
  • Dessa baser har också OIML- och EC-typgodkännanden, vilket gör dem idealiska för legal-for-trade-användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstruktion Plattform i rostfritt stål av 304-kvalitet, sandgrå pulverlackerad stålram, lastcell av aluminium, halkfria justerbara gummifötter, nivåindikator
Kapacitet 6.00 kg, 15.00 kg
Läsbarhet 0.500000 g, 1.000000 g
Modell D15RQDL
Skyddsklass IP67
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Mått (L x B x H) 428 x 400 x 120 mm
Vikt (metrisk) 8.600 kg