Läs mer
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 bänkvåg, modellerna TD52XW QL
Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
D52XW15WQDL7-EU
D52XW15WQDL7-M
D52XW15WQL7-EU
D52XW15WQL7-M
D52XW30WQDL7-EU
D52XW30WQDL7-M
D52XW30WQL7-EU
D52XW30WQL7-M
D52XW60WQDL7-M
D52XW60WQL7-EU
D52XW60WQL7-M
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Beskrivning
- Användarvänlig modell med en lättanvänd knappsats, stor bakgrundsbelyst display och oformaterad text på skärmen som guidar dig genom användningen.
- Slitstark konstruktion med plattform i rostfritt stål, ram, IP67 lastcell och IP68-indikator.
- Defender uppfyller NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typgodkännanden (beroende på region).
- Har vanliga industriella lägen och stöder ett bibliotek med 50 000 objekt med 1 000 användarprofiler för enkel datahantering.
- Inkluderar GMP/GLP med tid/datum för resultatspårbarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Batteritid | 20 timmar med uppladdningsbart batteri |
| Anslutningstyp | Lättåtkomliga kommunikationsportar inklusive RS232 och Micro SD-kortplats (ingår), andra RS232/RS485/USD-enhet, Ethernet och WiFi/Bluetooth, Diskret I/O och analog utgång (säljs separat som tillbehör); GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka |
| Konstruktion | Plattform och ram i rostfritt stål av 304-kvalitet, IP68-indikator i rostfritt stål, IP67-lastcell, halkfria justerbara gummifötter |
| Kapacitet | 15.00 kg, 30.00 kg |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst LCD |
| Läsbarhet | 5.000000 g, 10.000000 g |
| Modell | D52XW30WQDL7-M |
| Skyddsklass | Rostfri Seel IP68-indikator, IP67-lastcell |
| Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C till +40 °C |
| Vägningslägen | Gram, Kilogram, Metriska Ton |
| Visa mer |